5-ROX ≥95% para biología molecular
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 5-ROX, 5-Carboxy-X-rhodamine
385 381
AATB385EA 439 EUR
AATB385 AATB381
5-ROX ≥95% para biología molecular
5-ROX
5-ROX is the purified single isomer of 5(6)-ROX.
  • Useful for multiple applications
Formula: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28355897
Núm. CAS: 216699-35-3
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6234d68ecd61ce35c6414f160f819db1d4b8af8c&vid=279766db37d78d43ba9d26ff8a3f5d12dbba92c7&prid=web&clid=SAPDAM