Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
5040 5041
AATB5040EA 152 EUR
AATB5040 AATB5041
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
FMOC-Lys(DABCYL)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by DABCYL.
Formula: C₃₆H₃₇N₅O₅
Número MDL: MFCD00467694
Núm. CAS: 146998-27-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1477885921ad694d8dabba053c13991781862b6c&vid=b0fb7ea94e726f9d83f44f136859b1b812ad5de3&prid=web&clid=SAPDAM