7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 95
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
56 57 58
AATB56EA 152 EUR
AATB56 AATB57 AATB58
7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 95
7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona
This compound is the precursor for a variety of AFC enzyme substrates.
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.16 g/mol
Número MDL: MFCD00006858
Núm. CAS: 53518-15-3
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680d0dc32cd968a67451b82cb2ee8163e964cd3a&vid=bffdd07a825e9bbe13a96da150b6c5aac4c63dc5&prid=web&clid=SAPDAM