1,3-Propanodiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® para síntesis
Proveedor: VWR Chemicals
87134.290EA
137
EUR
87134.290
87134.360
1,3-Propanodiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® para síntesis
1,3-Propanodiol
Formula:
HO(CH₂)₃OH Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,0597 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002949 Núm. CAS: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Índice Merck: 12,09845 |
Resultados test especificaciones
Pureza | Min. 99,7 % |
Espectro IR | Pasa test |
Coloración | Max. 15 APHA |
Agua | Max. 0,05 % |