1,3-Dioxolano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntesis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Estabilización:
0.03 % estabilizado con BHT/Ionol
87135.290EA
86.9
EUR
87135.290
87135.360
87135.460
1,3-Dioxolano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntesis
1,3-Dioxolano
Formula:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Pto. Ebullición: 75 Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1.066 g/cm³ (15 °C) |
Número MDL:
MFCD00003207 Núm. CAS: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Pureza | Min. 99,0 % |
Apariencia | Líquido transparente incoloro |
Espectro IR | Pasa test |
Formaldehído | Max. 0,1 % |
Metanol | Max. 0,1 % |
Agua | Max. 0,05 % |