Hidruro de sodio 57 - 63% dispersion in mineral oil
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13431.18
13431.36
13431.18EA
49.2
EUR
13431.18
13431.36
Hidruro de sodio 57 - 63% dispersion in mineral oil
Hidruro de sodio
CAS No.: 7646-69-7
Molecular Formula: HNa
Formula Weight: 24.00
Physical Form: Moist powder
Density: 0.92
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white to gray
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8625
UN No.: 1427
MDL No.: MFCD00003471
Formula:
HNa Densidad: 0,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003471 Núm. CAS: 7646-69-7 EINECS: 231-587-3 UN: 1427 ADR: 4.3,I Índice Merck: 14,8625 |