Rodio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
11576.BSEA 709 EUR
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Rodio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rodio
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. Ebullición: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Índice Merck: 12,08353