Quinhidrona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
418771000 418775000 418770250
ACRO418771000EA 140 EUR
ACRO418771000 ACRO418775000 ACRO418770250
Quinhidrona 98%
Quinhidrona
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010310
Núm. CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08148
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm