Quinhidrona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
A16681.14 A16681.22
A16681.14EA 44 EUR
A16681.14 A16681.22
Quinhidrona ≥97%
Quinhidrona
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Pto. de fusión: 168…171 °C
Densidad: 1,400
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010310
Núm. CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8058