2,3-Butanodiol mixture of racemic and meso forms 98% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
107642500
107640010
107640025
ACRO107642500EA
96.2
EUR
ACRO107642500
ACRO107640010
ACRO107640025
2,3-Butanodiol mixture of racemic and meso forms 98% tech.
2,3-Butanodiol
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 180 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 19 °C Densidad: 1,01 g/cm³ Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004523 Núm. CAS: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Índice Merck: 12,01602 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |