2,3-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18801.0005 8.18801.1000 8.18801.9010
8.18801.0005EA 33.9 EUR
8.18801.0005 8.18801.1000 8.18801.9010
2,3-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Butanodiol
Mxture of meso- D- and L-form
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004523
Núm. CAS: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Índice Merck: 12,01602
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18 - 20 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 180 - 182 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4348 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 11.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 395 °C DIN 51794