Ácido acético-D4 (99.5% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
166210050
166210250
166210500
ACRO166210050EA
67.8
EUR
ACRO166210050
ACRO166210250
ACRO166210500
Ácido acético-D4 (99.5% D) para espectroscopia RMN
Ácido acético-D4
Formula:
D₃CCOOD Pto. Ebullición: 115,5 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 15…16 °C Densidad: 1,13 g/cm³ Pto. de inflamación: 40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051051 Núm. CAS: 1186-52-3 EINECS: 214-693-4 UN: 2789 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |