Ácido acético-D1 (98% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethanoic acid-D1
166200500 166202500
ACRO166200500EA 106 EUR
ACRO166200500 ACRO166202500
Ácido acético-D1 (98% D) para espectroscopia RMN
Ácido acético-D1
Formula: C₂H₃DO₂
MW: 61.04 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051050
Núm. CAS: 758-12-3
EINECS: 212-059-1
UN: 2789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %