Fura 2-AM 95
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: FURA-2 pentakis(acetoxymethyl) ester, 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2'-amino-5'-methyl-phenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethyl ester, FURA-2 acetoxymethyl ester, Fura-2 AM Ester
21020 21022
AATB21020EA 152 EUR
AATB21020 AATB21022
Fura 2-AM 95
Fura 2-AM
Fura-2 is excitation-ratioable while Indo-1 is emission-ratioable calcium indicator.
Formula: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
MW: 1001.857 g/mol
Número MDL: MFCD00036976
Núm. CAS: 108964-32-5
ADR: 5 II