coelenterazine 95
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: CLZN
21150 21166
AATB21150EA 120 EUR
AATB21150 AATB21166
coelenterazine 95
Coelenterazine
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423.472 g/mol
Número MDL: MFCD00467176
Núm. CAS: 55779-48-1
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58abb72d107d98aa6e19f4b77788c4f24db4ae81&vid=430251278a1551e5e3b704953b6b9bf0005df4fd&prid=web&clid=SAPDAM