Coelenterazine h 95
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: CLZN-h
21153 21159 21165
AATB21153EA 120 EUR
AATB21153 AATB21159 AATB21165
Coelenterazine h 95
Coelenterazine h
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₂
MW: 407.47 g/mol
Número MDL: MFCD00798394
Núm. CAS: 50909-86-9
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ed072e7d1aaa55a91b0450b4add4bbc11c425b&vid=5eed954b5a16e534f002fe5e8208158f1df26ae2&prid=web&clid=SAPDAM