6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 6-ROX, SE, 6-Carboxy-X-rhodamine, NHS ester, 6-ROX N-succinimidyl ester, Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester, 6-isomer
392 399
AATB392EA 152 EUR
AATB392 AATB399
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE)
6-ROX, SE is the other purified single isomer of 5(6)-ROX, SE.
Formula: C₃₇H₃₃N₃O₇
Núm. CAS: 216699-36-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3adeec2e618d117fc43365188bfd472486b11903&vid=240025677973921ee697127568bed3c40f01c362&prid=web&clid=SAPDAM