Fmoc-Asp(Edans)-OH ≥90%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
5000 5001 5002
AATB5000EA 152 EUR
AATB5000 AATB5001 AATB5002
Fmoc-Asp(Edans)-OH ≥90%
Fmoc-Asp(Edans)-OH
FMOC-Asp(EDANS)-OH is a building block for in-sequence peptide Asp labeling by EDANS.
Formula: C₃₁H₂₉N₃O₈S
Número MDL: MFCD02094140
Núm. CAS: 182253-73-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac5f20d3a345335247639abbfb5ce08925564831&vid=523a569de809d7174d42ff94a178b5a38b3cdce3&prid=web&clid=SAPDAM