7-Amino-4-metilcumarina ≥90%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-metil-2-benzopirona, AMC
51 53 52
AATB51EA 120 EUR
AATB51 AATB53 AATB52
7-Amino-4-metilcumarina ≥90%
7-Amino-4-metilcumarina
This compound is the precursor for a variety of AMC enzyme substrates.
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Pto. Ebullición: 352
Pto. de fusión: 226
Número MDL: MFCD00006868
Núm. CAS: 26093-31-2
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7232a90dc4e2e8ed29c78554b52f5d0d649282ae&vid=aae157790e6d58d2607c526391a8df661c973e39&prid=web&clid=SAPDAM