Indocianina verde ≥95%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
91 96
AATB91EA 460 EUR
AATB91 AATB96
Indocianina verde ≥95%
Indocyanine green
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
Formula: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Número MDL: MFCD00013078
Núm. CAS: 3599-32-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e512f181aaa9b4841ceb4424b30925b04e6e09f8&vid=ec59cd880ff67badb50a7e9b0b8a7fb649f03517&prid=web&clid=SAPDAM