Saponina (from Quillaja Saponaria Molina) pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
419231000 419235000 419230025
ACRO419231000EA 104 EUR
ACRO419231000 ACRO419235000 ACRO419230025
Saponina (from Quillaja Saponaria Molina) pract.
Saponina
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081981
Núm. CAS: 74499-23-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (20 % in water) Clear to hazy foaming solution
Moisture ≤10 %
Ash ≤10 %
pH 3.8 to 4.6 (20 % solution)