Saponina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18820.14
A18820.22
A18820.14EA
53.6
EUR
A18820.14
A18820.22
Saponina
Saponina
CAS No.: 8047-15-2
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 158° dec.
Merck Reference: 14,8365
MDL No.: MFCD00081981
A glycoside used to permeabilize cellular membranes
Pto. de fusión:
158 °C (desc.) Densidad: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081981 Núm. CAS: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |