Ácido giberélico 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
119860010 119860050 119860250
ACRO119860010EA 47.3 EUR
ACRO119860010 ACRO119860050 ACRO119860250
Ácido giberélico 90%
Ácido giberélico
Formula: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Pto. de fusión: 227 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Índice Merck: 13,04430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 % (100°C, 7 hrs) (vacuum)
HPLC ≥88 %
Specific optical rotation +75° to +90° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm