Ácido giberélico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
410910010 410910050 410910250
ACRO410910010EA 94 EUR
ACRO410910010 ACRO410910050 ACRO410910250
Ácido giberélico 99%
Ácido giberélico
Formula: C₁₉H₂₂O₆
Pto. de fusión: 227 °C (desc.)
Densidad: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Índice Merck: 13,04430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %