Ácido giberélico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
45569.04
45569.09
45569.ME
45569.04EA
90.9
EUR
45569.04
45569.09
45569.ME
Ácido giberélico ≥98%
Ácido giberélico
Purity: 98%
CAS No.: 77-06-5
Molecular Formula: C19H22O6
Formula Weight: 346.37
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 222° dec.
Beilstein Reference: 54346
Merck Reference: 14,4419
Optical Rotation: +78° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00079329
Plant growth hormone
Formula:
C₁₉H₂₂O₆ Pto. de fusión: 222 °C (desc.) Densidad: 1,386 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079329 Núm. CAS: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Índice Merck: 14,4419 |