Ácido giberélico ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
A17843.03
A17843.06
A17843.14
A17843.03EA
44.5
EUR
A17843.03
A17843.06
A17843.14
Ácido giberélico ≥90%
Ácido giberélico
Purity: 90+%
CAS No.: 77-06-5
Molecular Formula: C19H22O6
Formula Weight: 346.37
Melting Point: 222° dec.
Beilstein Reference: 54346
Merck Reference: 14,4419
Optical Rotation: +78° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00079329
Formula:
C₁₉H₂₂O₆ MW: 346.38 g/mol Pto. de fusión: 222 °C (desc.) Densidad: 1.386 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079329 Núm. CAS: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Índice Merck: 13,04430 |