Ácido giberélico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 46.4 EUR
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
Ácido giberélico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido giberélico
Formula: C₁₉H₂₂O₆
Pto. de fusión: 234 °C
Densidad: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Índice Merck: 13,04430
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)