Lecitina de yema de huevo
Proveedor: PanReac AppliChem
A0893.0100 A0893.0500
A0893.0100EA 157 EUR
A0893.0100 A0893.0500
Lecitina de yema de huevo
Lecitina de yema de huevo
Número MDL: MFCD00131449
Núm. CAS: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2