(±)-2-Fenilpropionaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22436.22
B22436.36
B22436.22EA
59.4
EUR
B22436.22
B22436.36
(±)-2-Fenilpropionaldehído ≥97%
(±)-2-Fenilpropionaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 93-53-8
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 4291321
MDL No.: MFCD00006973
Formula:
C₉H₁₀O Pto. Ebullición: 92…94 °C (12 mmHg) Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006973 Núm. CAS: 93-53-8 EINECS: 202-255-5 |