Ácido (±)-2-cloromandelico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21525.06
B21525.14
B21525.06EA
39.1
EUR
B21525.06
B21525.14
Ácido (±)-2-cloromandelico ≥98%
Ácido (±)-2-cloromandelico
Purity: 98%
CAS No.: 10421-85-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 2367070
Formula:
C₈H₇ClO₃ Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 80…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084962 Núm. CAS: 10421-85-9 EINECS: 233-900-9 |