Ácido (±)-4-cloromandelico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24264.06
B24264.14
B24264.06EA
44.1
EUR
B24264.06
B24264.14
Ácido (±)-4-cloromandelico ≥98%
Ácido (±)-4-cloromandelico
Purity: 98%
CAS No.: 492-86-4
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1567759
Formula:
C₈H₇ClO₃ Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042724 Núm. CAS: 492-86-4 EINECS: 207-764-6 |