Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoxifenilglicólico
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 94.4 EUR
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico 99%
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18 g/mol
Pto. Ebullición: 421
Pto. de fusión: 131…134 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004235
Núm. CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Índice Merck: 12,10070
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %