Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoxifenilglicólico
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 863 EUR
A13349.14 A13349.06 A13349.03
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico ≥98%
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18 g/mol
Pto. Ebullición: 421
Pto. de fusión: 133…134 °C (desc.)
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004235
Núm. CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Índice Merck: 12,10070