Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido (±)-2-hidroxi-2-fenilacetico
125310010 125311000 125312500 125310050
ACRO125310010EA 170 EUR
ACRO125310010 ACRO125311000 ACRO125312500 ACRO125310050
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico 99+%
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064250
Núm. CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0003 %
Aluminium (Al) ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.00002 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Chromium (Cr) ≤0.0005 %
Cobalt (Co) ≤0.0005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)