Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido (±)-2-hidroxi-2-fenilacetico
A14223.0E
A14223.22
A14223.36
A14223.0EEA
326
EUR
A14223.0E
A14223.22
A14223.36
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico
Purity: 99%
CAS No.: 90-64-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 510011
Merck Reference: 14,5717
MDL No.: MFCD00064250
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 322 Pto. de fusión: 118…121 °C Densidad: 1.361 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064250 Núm. CAS: 90-64-2 EINECS: 202-007-6 |