Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 59.7 EUR
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Densidad: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064250
Núm. CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH