Ácido (±)-2,4-difluoromandelico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
L10708.03
L10708.06
L10708.03EA
72.1
EUR
L10708.03
L10708.06
Ácido (±)-2,4-difluoromandelico ≥97%
Ácido (±)-2,4-difluoromandelico
Purity: 97%
CAS No.: 132741-30-1
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00061296
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061296 Núm. CAS: 132741-30-1 |