Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22264.03
B22264.06
B22264.03EA
31.2
EUR
B22264.03
B22264.06
Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico ≥98%
Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico
Purity: 98%
CAS No.: 395-35-7
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2979949
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009724 Núm. CAS: 395-35-7 EINECS: 206-900-1 |