Ácido (±)-4-fluoromandelico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (±)-4-fluorofenilglicólico
A13391.03
A13391.06
A13391.14
A13391.03EA
18.6
EUR
A13391.03
A13391.06
A13391.14
Ácido (±)-4-fluoromandelico ≥98%
Ácido (±)-4-fluoromandelico
Purity: 98%
CAS No.: 395-33-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2211001
Formula:
C₈H₇FO₃ MW: 170.14 g/mol Pto. de fusión: 133…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044402 Núm. CAS: 395-33-5 EINECS: 206-899-8 |