DL-Prolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Prolina, H-DL-Pro-OH
174030050 174030250
ACRO174030050EA 62.9 EUR
ACRO174030050 ACRO174030250
DL-Prolina 99%
DL-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 208…210 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Número MDL: MFCD00005250
Núm. CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Índice Merck: 12,07963
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm