DL-Prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13137.06
A13137.14
A13137.22
A13137.06EA
54.6
EUR
A13137.06
A13137.14
A13137.22
DL-Prolina ≥99%
DL-Prolina
Purity: 99%
CAS No.: 609-36-9
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 80809
Merck Reference: 14,7780
MDL No.: MFCD00005250
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 209 °C (desc.) Densidad: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005250 Núm. CAS: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Índice Merck: 14,7780 |