Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24800.06
B24800.14
AB146737.0005
AB146737.0025
B24800.06EA
40
EUR
B24800.06
B24800.14
ABCRAB146737.0005
ABCRAB146737.0025
Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico 96%
Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico
Purity: 96%
CAS No.: 13524-04-4
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 121-123°/14mm
MDL No.: MFCD00041037
Formula:
C₈H₉ClO Pto. Ebullición: 121…123 °C (14 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041037 Núm. CAS: 13524-04-4 EINECS: 236-868-4 |