Alcohol 3-cloro-α-metilbencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 48.6 EUR
L04783.06 L04783.14
Alcohol 3-cloro-α-metilbencilico ≥97%
Alcohol 3-cloro-α-metilbencilico
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 83…85 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 1,173
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021864
Núm. CAS: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9