Alcohol 3-amino-α-metilbencilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L06513.14
L06513.22
L06513.14EA
51.9
EUR
L06513.14
L06513.22
Alcohol 3-amino-α-metilbencilico 98%
Alcohol 3-amino-α-metilbencilico
Purity: 98%
CAS No.: 2454-37-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 2802415
MDL No.: MFCD00007798
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 217 °C Pto. de fusión: 66…69 °C Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007798 Núm. CAS: 2454-37-7 EINECS: 219-525-3 |