Alcohol p,α-dimetilbencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20832.03
B20832.06
B20832.14
B20832.03EA
30.6
EUR
B20832.03
B20832.06
B20832.14
Alcohol p,α-dimetilbencilico ≥97%
Alcohol p,α-dimetilbencilico
Purity: 97%
CAS No.: 536-50-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1857562
Merck Reference: 14,3237
MDL No.: MFCD00016860
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: 81…82 °C Densidad: 0,987 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016860 Núm. CAS: 536-50-5 EINECS: 208-637-8 Índice Merck: 14,3237 |