(±)-2-Fenilpiperazina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26502.06
H26502.14
H26502.06EA
123
EUR
H26502.06
H26502.14
(±)-2-Fenilpiperazina 96%
(±)-2-Fenilpiperazina
Purity: 96%
CAS No.: 5271-26-1
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Melting Point: 83-87°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD01871362
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Pto. de fusión: 83…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01871362 Núm. CAS: 5271-26-1 EINECS: None ADR: 8,III |