Hafnio 10.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico (de HfO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455452BEA 558 EUR
455452B 455454D
Hafnio 10.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico (de HfO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hafnio
(HfO₂ en HNO₃ 2-5% tr. HF).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.