4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 89.9 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉IO
Pto. de fusión: 196 - 202 °C
Número MDL: MFCD02258843
Núm. CAS: 29558-78-9