Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57473-500MG PC57473-1G PC57473-5G PC57473-25G
APOSPC57473-500MGEA 250 EUR
APOSPC57473-500MG APOSPC57473-1G APOSPC57473-5G APOSPC57473-25G
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₃
Número MDL: MFCD10566180
Núm. CAS: 1379356-16-7