5-Cloro-2-fluoro-3-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Cloro-2-fluoro-3-picolina
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 34.8 EUR
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Cloro-2-fluoro-3-metilpiridina 98%
5-Cloro-2-fluoro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095094
Núm. CAS: 375368-84-6